Fortfahren mit
76952
Natrium-1-pentansulfonat Monohydrat
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 380,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 613,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4SO3Na · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.21
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-208-4
Beilstein/REAXYS Number:
3725147
MDL number:
eCl@ss:
38100201
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
sheet
quality
LiChropur™
mol wt
192.21 g/mol
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable, ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1, λ: 220 nm Amax: 0.06, λ: 230 nm Amax: 0.04, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
O.[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
General description
Natrium 1-Pentansulfonat-Monohydrat ist ein Ionenpaarreagens. Es ist ein anionisches Tensid, das die thermische Wirkung der Anilin-Polymerisation gegensätzlich beeinflusst. Die Polymerisationswerte weisen höchste und niedrigste Enthalpien auf.
Application
Natrium-Pentansulfonat ist ein nützliches Tensid und Umkehrphasen-Ionenpaarreagens.
Natrium 1-Pentansulfonat-Monohydrat kann für die Untersuchung seiner Wirkung auf die Eigenschaften von Polyanilin unter Anwendung der Fourier-Transformations-Infrarot- und UV/VIS-Spektroskopie zum Charakterisieren seiner Struktur verwendet werden.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
76955FLUH99C891B581806
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
description
≥98.0% (T)
description
-
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, 98.0-102.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
-
assay
98.0-102.0% (T)
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
-
suitability
-
suitability
corresponds to standard for filter test, corresponds to standard for RP gradient test
technique(s)
ion chromatography: suitable, ion pair chromatography: suitable, HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable, HPLC: suitable, ion pair chromatography: suitable
form
sheet
form
flakes
form
-
form
powder
mol wt
192.21 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
164.16 g/mol
description
anionic
description
-
description
-
description
anionic
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf