Fortfahren mit
78320BC
MVP ICON® Shoulder Strap
for use with MVP ICON® (78300BC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
NA.28
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON® (78300BC)
storage temp.
room temp
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
78118BC78081BC78080BC
description
for use with MVP ICON® (78300BC)
description
for use with MVP ICON® instrument
description
for use with MVP ICON® instrument
description
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with MVP ICON® (78300BC)
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)