Fortfahren mit
79180BC
GDS PPMX Tip Box Holder
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX® System
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 661,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41121521
eCl@ss:
32035201
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems
€ 661,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Assurance GDS®
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen PIPETMAX System
storage temp.
room temp
Legal Information
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
79103BC79155BC79105BC
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX® System
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
compatibility
for use with GDS PickPen PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)