Fortfahren mit
79762
Ammoniumphosphat
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
Synonym(e):
Diammoniumhydrogenphosphat, di-Ammoniumhydrogenphosphat (sec.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.06
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Number:
231-987-8
MDL number:
eCl@ss:
32150319
€ 49,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
form
crystals
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
mp
155 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 270 nm Amax: ≤0.04, λ: 280 nm Amax: ≤0.03, λ: 290 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Human Bone Paleoproteomics Utilizing the Single-Pot, Solid-Phase-Enhanced Sample Preparation Method to Maximize Detected Proteins and Reduce Humics.: This study uses ammonium phosphate dibasic in the preparation process to improve protein detection and reduce contaminants, enhancing the accuracy and efficiency of paleoproteomics analyses (Cleland TP, 2018).
  • Effect of Mg(2+) doping on beta-alpha phase transition in tricalcium phosphate (TCP) bioceramics.: Ammonium phosphate dibasic plays a crucial role in the synthesis and phase transition of bioceramics, contributing to advancements in biomaterials and medical implants (Frasnelli M, Sglavo VM, 2016).
  • Development and validation of a stability-indicating HPLC method for determination of voriconazole and its related substances.: This research employs ammonium phosphate dibasic in the mobile phase for HPLC analysis, ensuring precise and reliable quantification of pharmaceutical compounds and their impurities (Gu P, Li Y, 2009).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2159963040209839
description
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
description
ACS reagent, ≥98%
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% (alkalimetric)
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥98%
assay
≥98% (alkalimetric)
assay
≥99.0% (T)
technique(s)
ion chromatography: suitable, HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
crystals or chunks, powder
form
powder, crystals or granules
form
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
mp
155 °C (dec.) (lit.)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumphosphat
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-28-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)