Fortfahren mit
80485
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
for the determination of AOX, 100-285 mesh
Synonym(e):
Aktivkohle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.450,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
UNSPSC Code:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.54
EC Number:
231-153-3
MDL number:
eCl@ss:
32110208
€ 1.450,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aktivkohle, for the determination of AOX, 50-150 μm particle size
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
842 °F
resistivity
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
technique(s)
LPLC: suitable
loss
≤20% loss on drying
matrix
Carbon
matrix active group
carbon
particle size
50-150 μm
mp
3550 °C (lit.)
application(s)
environmental
separation technique
reversed phase
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
Activated charcoal is a black powder that is generally obtained by subjecting wood or other carbonaceous materials to pyrolysis process.
Application
Activated charcoal may be used as an analytical standard for the determination of adsorbable organic halides (AOX) in:
  • Landfill leachates, glyphosate formulations, and treated wastewater by adsorption-pyrolysis-microcoulometric procedure.
  • Aqueous environmental samples by adsorption followed by combustion ion chromatography (CIC).
  • Surface water and wastewater samples by adsorption-pyrolysis followed by plasma emission spectrometric detection.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7606C3014242276
description
for the determination of AOX, 50-150 μm particle size
description
meets USP testing specifications
description
untreated, granular, 20-60 mesh
description
DARCO®, −100 mesh particle size, powder
particle size
50-150 μm
particle size
-
particle size
20-60 mesh
particle size
−100 mesh
form
powder
form
powder, crystals or granules
form
untreated, granular
form
powder
matrix
Carbon
matrix
-
matrix
-
matrix
-
loss
≤20% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
mp
3550 °C (lit.)
mp
3550 °C (lit.)
mp
3550 °C (lit.)
mp
3550 °C (lit.)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aktivkohle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)