Merck
82002BC
Assurance® GDS Adaptor Box Power Cable ANZ
Assurance GDS®
Synonym(e):
Power Cable
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26121629
eCl@ss:
27400102
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Assurance GDS®
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with BioControl GDS
storage temp.
room temp
General description
The Assurance® GDS Adaptor Box Power Cable ANZ is an essential part to be used with the GDS Adaptor Box for the GDS Rotor-Gene Q. As part of the GDS system, the Adaptor Box improves laptop connectivity and PCR run flexibility, allowing one laptop to control up to five Rotor-Genes at one time.
Application
The Assurance® GDS Adaptor Box Power Cable ANZ is an essential part used with the Assurance® GDS Adaptor Box.
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)