Fortfahren mit
88511
Micropartikel Grössenstandard auf Polystyrolbasis monodispers
analytical standard, size: 12.0 μm
Synonym(e):
Grössenstandards
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 340,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
€ 340,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
form
aqueous suspension, particles
crosslinking
2 % cross-linked
concentration
2% (solids)
particle size
12.0 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 12.0 μm) are a particle size standard, designed to identify the particle size distribution (PSD) profile of test samples.
Application
Used to calibrate, qualify and monitor the performance of particle size analyzers, surface scanning instruments and particle counters.
Also used:
  • in acoustic traps to study the effect of particle detection on trapping performance of lab on a chip systems
  • as a reference of known dimensions to characterize real-time imaging systems
  • as a calibration standard to validate the Airy Disc First Fringe (ADFF) analysis technique based on size measurements.
Features and Benefits
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
Analysis Note
Für jede Charge werden genaue Werte der Partikelgröße und Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0,001 μm ermittelt. Die Größenbestimmung dieser Partikel befolgt die vom National Institute of Standards and Technology (NIST, USA) bzw. die vom Community Bureau of Reference (BCR) vorgeschriebenen Verfahren, insbes.:
  • Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
  • Rasterelektronenmikroskopie
  • Lichtmikroskopie
  • Coulter™ Zähler mit MDF-System
Die Kalibrierung der Geräte wird anhand der NIST- bzw. BCR-Standards hinsichtlich der Partikelgröße durchgeführt.
Legal Information
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
728228419207091
description
analytical standard, size: 12.0 μm
description
size: 10.0 μm
description
analytical standard, size: 8.0 μm
description
size: 200 μm
particle size
12.0 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
particle size
10.0 μm std dev <0.15 μm, coeff var <1.5%
particle size
8.0 μm std dev <0.1 μm, coeff var <1.5%
particle size
200 μm std dev ≤3 μm
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
aqueous suspension, particles
form
aqueous suspension
form
particles, aqueous suspension
form
aqueous suspension
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)