Merck
89110
Thioxanthon
purum, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
9-Oxo-thioxanthen, Thioxanthen-9-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.27
EC Number:
207-749-4
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
140978
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥97.0% (HPLC)
bp
273 °C/715 mmHg (lit.)
mp
207-212 °C
SMILES string
O=C1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C13H8OS/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
InChI key
YRHRIQCWCFGUEQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)