Fortfahren mit
B5880
Bromkresolpurpur
Powder
Synonym(e):
5′,5″-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein, Bromkresolpurpur, Sulton-Form
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,30
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 207,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 658,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H16Br2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
540.22
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
204-087-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
359618
eCl@ss:
32150326
€ 63,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bromkresolpurpur, Technical grade
grade
technical grade
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
gray to light purple
pH
5.2-6.8, yellow to purple
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: 4 mg/mL, orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
InChI key
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Bromocresol purple is a pH indicator. It changes from yellow (5.2) to purple (6.8).
Application
Spektrophotometrische Bestimmung von Serum-Albumin
Bromocresol purple has been used as a pH indicator in the yeast culture media. It has been used as a pH indicator in the culture media of Geobacillus stearothermophilus subsp. Calidolactis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
114375AMBH9614FCC0FLUH9C59EE4A
description
Technical grade
description
BioReagent, suitable for indicator, Dye content 90 %
description
-
description
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
color
gray to light purple
color
-
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
solubility
methanol: 4 mg/mL, orange
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromkresolpurpur
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)