Fortfahren mit
B7920
Brillantblau R
≥70% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
Brillantindocyanin 6B, Coomassie Brillantblau R 250, Kensäure Blau R
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 486,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H44N3NaO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
825.97
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-060-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5718025
Colour Index Number:
42660
eCl@ss:
32150313
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Brillantblau R, pure
Quality Segment
assay
≥70% (HPLC)
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
H2O: 1 mg/mL
λmax
586-592 nm in ethanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI key
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Application
Brilliantblau R wird für die Färbung von Gelen nach einer Elektrophorese verwendet. Er wird außerdem zur Bestimmung der Proteine in Proteinkörpern eingesetzt.
Nachweis der Proteinbanden nach Elektrophorese
Biochem/physiol Actions
Brilliantblau R ist eine Methanol-basierte Färbung. Er kann auch Agarosegele färben. Er besteht aus Methanol und Essigsäure.
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
27816B0149KEYH042EF8C2
description
pure
description
250, suitable for microscopy
description
Dye content ~50 %, Technical grade
description
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
assay
≥70% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brillantblau R
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)