Fortfahren mit
C8231
Calcium D-Gluconat
98.0-102.0%, meets USP testing specifications (Not intended for use in preparing injectable dosage forms.)
Synonym(e):
2,3,4,5,6-Pentahydroxycapronsäure Hemicalciumsalz, Gluconsäure Hemicalciumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22CaO14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.37
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
206-075-8
MDL number:
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications (Not intended for use in preparing injectable dosage forms.)
assay
98.0-102.0% anhydrous basis, 98.0-102.0%
form
powder
impurities
<0.002% heavy metal, <3 ppm Arsenic
color
white
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Ca/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1
InChI key
NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)