Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

CL53

CCS-Viskositätsstandard

ASTM D 5293 and SAE Specification J325

Synonym(e):

′Cold-Cranking Simulator Viscosity′-Standard

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Über diesen Artikel

NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107


grade

certified reference material

shelf life

limited shelf life, expiry date on the label

manufacturer/tradename

Paragon Scientific Ltd

application(s)

cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care

format

mixture

General description

Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon CCS Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under CCS-Viskositätsstandard


Lagerklasse

10 - Combustible liquids

Was ist los?

WGK 1

Flammpunkt (°F)

426.2 - 494.6 °F

Flammpunkt (°C)

219 - 257 °C



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen



Questions

Reviews

No rating value

Active Filters