Fortfahren mit
D7044
p-(N,N-Dichlorsulfamoyl)-benzoesäure
analytical standard, ≥70% (TLC)
Synonym(e):
Halazon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5Cl2NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.09
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
201-253-1
MDL number:
eCl@ss:
25140904
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥70% (TLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(Cl)Cl
InChI
1S/C7H5Cl2NO4S/c8-10(9)15(13,14)6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)
InChI key
XPDVQPODLRGWPL-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)