Fortfahren mit
D7402
Drofenin -hydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
Hexahydroadiphenin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H31NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.93
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-954-1
MDL number:
eCl@ss:
25140904
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H31NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-23-20(22)19(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5,7-8,11-12,18-19H,3-4,6,9-10,13-16H2,1-2H3;1H
InChI key
WIELVDXKOYPANK-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)