Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 348,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description BCR®, certified reference material | description ERM®, certified reference material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| application(s) environmental | application(s) cosmetics | application(s) environmental | application(s) environmental |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| agency ERM®, certified by the BSC | agency ERM® | agency BCR® | agency ERM® |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?