Fortfahren mit
ERMCE196
Rinderblut (Pb, Cd)
ERM®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 amp
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
€ 154,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ERMCA713ERMDA192ERMDA347
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
certified by the BSC, ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®, certified by the BSC
agency
ERM®, certified by the BSC
laboratory-grade bovine blood ERM-CE196
-
-
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-43-9 + 7439-92-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. I have a question regarding the amount in the ampoule. How many mL are in the ampoule you have? Thank you for your answer.
    1 answer
    1. This product is supplied as a lyophilized material in a rubber stoppered vial. Each vial contains approximately 1.1 g of lyophilized material and, after reconstitution, yields about 5.75 mL of bovine blood. Note that this material also includes EDTA as an anticoagulant, two preservatives (gentamycin and 4-hydroxybenzoic acid methylester), and is spiked with lead nitrate.