Fortfahren mit
F2270
Biofreeze Freezing Medium
DMSO-free, Serum-free, Animal Component-free Cryopreservation Medium, 1X, sterile-filtered, suitable for cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)