Fortfahren mit
F5645
Fura 2 magnesium-selective analog tetrapotassium salt
~90% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H12N2O11K4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
588.69
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
~90% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K].OC(=O)COc1cc2cc(oc2cc1N(CC(O)=O)CC(O)=O)-c3ncc(o3)C(O)=O
InChI
1S/C18H14N2O11.K.H/c21-14(22)5-20(6-15(23)24)9-3-10-8(1-11(9)29-7-16(25)26)2-12(30-10)17-19-4-13(31-17)18(27)28;;/h1-4H,5-7H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28);;
InChI key
HPJZOFRYSYPJGW-UHFFFAOYSA-N
Application
Cell impermeable fluorescent probe for Mg2+
Was ist los?
WGK 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)