Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
description
non-ionic
form
viscous liquid
mol wt
~1228
impurities
≤0.5 μmol/g Peroxides, ≤1.0 μmol/g Carbonyls, ≤3.0% water
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 76 °C
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.), 1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Als Emulgator für die Herstellung von stabilen Öl-in-Wasser-Emulsionen
- Bei der Vorextraktion von Membranen zur Entfernung von peripheren Proteinen (bei 2 % für die Extraktion von membrangebundenen Proteinen verwendet)
- Als Blockierungsmittel für membranbasierte Immunassays mit einer typischen Konzentration von 0,05 %.
- Zur Lyse von Säugetierzellen bei einer Konzentration von 0,005 bis 0,5 %
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Low-peroxide; Low-carbonyls | description viscous liquid | description BioXtra, viscous liquid | description viscous liquid, suitable for cell culture |
| form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic |
| mol wt ~1228 | mol wt ~1228 | mol wt ~1228 | mol wt ~1228 |
| impurities ≤1.0 μmol/g Carbonyls, ≤0.5 μmol/g Peroxides, ≤3.0% water | impurities ≤3.0% water | impurities ≤0.05% Phosphorus (P) | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 20
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?