Fortfahren mit
PH720CF
Zertifizierte pH-Pufferlösung, pH 7 bei 20 °C, gefärbt (gelb), mit Fungizid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Was ist los?
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)