Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
assay
>95%
mol wt
(16kD)
manufacturer/tradename
InBio
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Source:
E. coli Purification:
Multi-step chromatography.
Formulation: Preservative and carrier-free in 1X PBS, 0.3M NaCl, 0.4M L-Arginine, pH 8.0. Filtered through 0.22µm filter.
Notes:
1.) rPis v 1 has a N-terminal 6xHis-tag
E. coli Purification:
Multi-step chromatography.
Formulation: Preservative and carrier-free in 1X PBS, 0.3M NaCl, 0.4M L-Arginine, pH 8.0. Filtered through 0.22µm filter.
Notes:
1.) rPis v 1 has a N-terminal 6xHis-tag
Disclaimer
For research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?