Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description protease substrate | description Sensitive chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G that is not reactive with elastase. | description elastase substrate |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?