Fortfahren mit
TURB4000P
Trübung 4000 NTU Kalibrierstandard - Polymerkügelchen
certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
Quality Segment
manufacturer/tradename
RTC TURB4000-100-P
concentration
in H2O
application(s)
environmental
format
matrix material
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)