Fortfahren mit
04327
Atto 612 Q
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonym(e):
Atto 612 quencher, Atto Q 612
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
38190401
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (HPCE)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
suitability
corresponds for UV test, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 612Q ist ein Quencher mit einer molekulare Absorption von 115.000 bei einem Absorptionsmaximum von 615 nm. Atto-quencher zeichnen sich durch sehr hohe Photostabilität und gute Wasserlöslichkeit aus.
Application
Atto 612Q is a thiol reactive molecule making it an ideal candidate to modify cysteine residues .
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)