Fortfahren mit
07371
Novel Juice, DNA-Färbemittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
€ 65,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
Novel Juice is a non-mutagenic fluorescent reagent that produces instant visualization of DNA bands upon Blue Light or UV illumination of agarose gels. Supplied in GeneDireX′s 6X DNA Loading Buffer, Novel Juice is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. Novel Juice is the most sensitive stain available for detecting the double-stranded DNA (dsDNA). It contains three tracking dyes (Bromophenol Blue, Xylene Cyanol FF, and Orange G) for visually tracking the DNA migration during the electrophoresis process. It is ideal for the environment requiring a safe, non-hazardous alternative to Ethidium Bromide.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT12311175033910DNAQF
description
-
description
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
description
sufficient for 40 labeling reactions, kit of 1 (7 components), suitable for hybridization
description
Quantitation of DNA using bisBenzimide
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)