Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 127,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 453,00 € 385,05 |
Über diesen Artikel
€ 127,00
Quality Segment
specific activity
>50000 U/mg
input
general use sample(s)
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O)C(C)C
InChI
1S/C27H44N10O6/c1-16(2)21(23(40)34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17/h3-5,8-9,15-16,18-21H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,34,40)(H,37,39)(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43)/t18?,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
SDNYTAYICBFYFH-KTYMLHDXSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description >50000 U/mg | description - | description - | description crystalline, suitable for cell culture, pkg of 10 mg |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| specific activity >50000 U/mg | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| mode of action enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
| input general use sample(s) | input - | input - | input - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?