Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3N5O2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.11
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-992-2
Beilstein/REAXYS Number:
10424
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
SMILES string
O.O=C1NC(=O)c2[nH]nnc2N1
InChI
1S/C4H3N5O2.H2O/c10-3-1-2(8-9-7-1)5-4(11)6-3;/h(H3,5,6,7,8,9,10,11);1H2
InChI key
VKEGPGRANAWNIN-UHFFFAOYSA-N
Application
8-Azaxanthine monohydrate has been used to determine the crystal and molecular structure of 1,3-dimethyl-8-azaxanthine (HDAX) monohydrate by X-ray diffraction.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?