product line
BioReagent
assay
≥98.0% (HPCE)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble, acetone: soluble
fluorescence
λex 499 nm; λem 526 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3N(CCCC(O)=O)c2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C21H25N3O2.ClHO4/c1-22(2)17-9-7-15-12-16-8-10-18(23(3)4)14-20(16)24(19(15)13-17)11-5-6-21(25)26;2-1(3,4)5/h7-10,12-14H,5-6,11H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)
InChI key
KCYUESOHZRSRGP-UHFFFAOYSA-N
General description
Atto 495 ist ein neues Label für Proteine und Oligonukleotide mit starker molekularer Absorption (180.000) und Quantenausbeute (0.45), sowie ausreichend großem Stokes-Shift zwischen Anregungs- und Emissionsmaximum. Atto 495 zeichnet sich durch hohe Photo- und Thermostabilität aus, ist etwas hydrophil und die Löslichkeit in polaren Lösungsmitteln wie DMF oder DMSO ist hoch.
Application
Atto 495 is a lipophilic fluorescent compound, which has served as the neutral analyte in the model, along with SDS as the charged micelle acting as a carrier to transport this solute in an electric field. Atto 495 was included as fluorescence EOF marker for chip electrophoresis. This reagent is zwitterionic at pH 8.3 and thus migrates as a neutral substance under the proper conditions.
Atto 495 ist ein neues Label für Proteine und Oligonukleotide mit starker molekularer Absorption (180.000) und Quantenausbeute (0.45), sowie ausreichend großem Stokes-Shift zwischen Anregungs- und Emissionsmaximum. Atto 495 zeichnet sich durch hohe Photo- und Thermostabilität aus, ist etwas hydrophil und die Löslichkeit in polaren Lösungsmitteln wie DMF oder DMSO ist hoch.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?