Fortfahren mit
18470
Bromthymolblau
suitable for microscopy
Synonym(e):
Brommethylblau-Natriumsalz, 3′,3″-Dibrom-thymolsulfonphthalein Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H27Br2NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
646.36
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-169-7
Beilstein/REAXYS Number:
6887926
MDL number:
eCl@ss:
32039090
grade
Molecular Biology
form
powder
technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
suitability
suitable for microscopy
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
InChI key
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
General description
Bromthymolblau ist ein pH-Indikator für schwache Säuren und Basen. In neutralen Lösungen erscheint er blau-grün. Bei einem pH-Wert über 7,6 ist er blau und bei einem pH-Wert unter 6,0 ist er gelb.
Bromthymolblau (BTB) ist ein anionischer Farbstoff. Er kann protoniert oder deprotoniert werden, um gelb oder blau zu erzeugen. BTB unterstützt die Bildung eines Ionenpaarkomplexes, mit dem mehrere pharmazeutische Verbindungen mithilfe von extraktiven, spektrophotometrischen Verfahren identifiziert werden können.
Application
Geeignet für die Verwendung:
  • Zur Herstellung von pH-Indikatorlösungen
  • Zur Phospholipid-Färbung von Geweben und Zellen, die auf Mikroskopobjektträgern präpariert wurden
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromthymolblau
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)