Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 101,00 |
5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 414,00 |
10 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 594,00 |
50 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.370,00 |
Über diesen Artikel
€ 101,00
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use
form
dry powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
EX-CELL™ 405 ist ein serumfreies Medium für das optimale Wachstum und die optimale Lebensfähigkeit von BTI-TN-5B1-4(Tn5, High Five)-Zellen. Darüber hinaus unterstützt EX-CELL 405 die Produktion von rekombinantem Protein in High-Five-Zellen in einem höheren Maße, als dies für Sf9-Zellen berichtet wurde. EX-CELL 405 ist ein vollständiges Medium. Vor dem Gebrauch müssen diesem Medium keine Proteinzusätze zugegeben werden.
EX-CELL™ 405 is a serum-free medium for optimal growth and viability of BTI-TN-5B1-4 (Tn5, High Five) cells. In addition, EX-CELL 405 supports recombinant protein production in High Five cells to higher levels than reported for Sf9 cells. EX-CELL 405 is a complete medium. No protein supplements need to be added to this medium prior to use.
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Protein-free, with L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for insect cell culture | description with L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture | description Chemically defined, powder, suitable (for insect cell culture) | description w/o Cholesterol |
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable |
| form dry powder | form liquid | form dry powder | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| description for research or for further manufacturing use | description for research or for further manufacturing use | description - | description - |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EX-CELL® 405 Serumfreies Medium für Insektenzellen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?