Fortfahren mit
3018
Transcreener® UDP2 FP Assay
Synonym(e):
Transcreener assay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 833,00
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 5.000,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122100
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
dry ice
€ 833,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The Transcreener® UDP2 FP Assay is a universal biochemical HTS assay for enzymes that produce UDP, including glycosyltransferase, galactosyltransferase, glucuronyltransferase, N-acetylglucosamyltransferase, N-acetlygalactosyltransferase, xylosyltransferase, and glycogen, cellulose, lactose and hyaluronan synthases. Enzyme activity is signaled by a decrease in fluorescence polarization as the bound tracer is displaced from the Transcreener® UDP2 Antibody. The assay is a simple single step mix-and-read format enabling the use of unmodified native substrate concentrations of 1 – 1000 μM. The assay provides excellent signal at low substrate conversion, with a Z′ =0.7 and =100 millipolarization shift (mP) under normal reaction conditions.
View full Transcreener® product list
Physical form
Kit with buffered aqueous solutions
Preparation Note
3018-1K = 1,000 assay, 384-well
3018-10K = 10,000 assay, 384-well
Legal Information
Transcreener is a registered trademark of BellBrook Labs
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
302230103015
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)