Fortfahren mit
38790
(±)-Pinostrobin
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
(RS)-2,3-Dihydro-5-hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥99.0% (TLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)CC(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-11-7-12(17)16-13(18)9-14(20-15(16)8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,14,17H,9H2,1H3
InChI key
ORJDDOBAOGKRJV-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-Pinostrobin, a chiral flavonoid (±), may be used in the development of analytical methods for separation of its individual enantiomers. Pinostrobin may be used to study its neuroprotective antioxidant effects.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6599082320B84785
description
≥99.0% (TLC)
description
≥98.0% (GC)
description
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
description
ReagentPlus®, 99.5%
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
99.5%, ≥99.45% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)