Fortfahren mit
43069
Atto-565-Azid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80.0% (HPCE)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
product line
BioReagent
assay
≥80.0% (HPCE)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 565 nm; λem 592 nm±10 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)