Fortfahren mit
43188
p-Nitrophenyl-β-D-ribofuranosid
≥98.0% (HPLC), powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 210,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 681,00
€ 578,85
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.22
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32160702
€ 210,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
p-Nitrophenyl-β-D-ribofuranosid, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.1% free H-nitrophenol
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-5-8-9(14)10(15)11(19-8)18-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9-,10-,11-/m1/s1
InChI key
DUYYBTBDYZXISX-GWOFURMSSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AABH9BD99AE7159018159026
description
≥98.0% (HPLC)
description
-
description
98%
description
98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
98%
assay
98%
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
≤0.1% free H-nitrophenol
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)