Fortfahren mit
43944
DNA-Dekontaminationsreagens
for removal of DNA on lab equipment
Synonym(e):
Dekontaminationsreagens für DNA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
€ 92,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
room temp
General description
DNA-Dekontaminationsreagens ist ein gebrauchsfertiges Tensid, das DNA von Laborausrüstung entfernt. Geeignet für PCR-Ausrüstung, Glasware, Kunststoffe und Edelstahllaboroberflächen.
Application
DNA-Dekontaminationsreagens wird zum Entfernen von DNA von einer Laminar-Flow-Werkbank vor Protokollen zu Bacterial Artificial Chromosome-vergleichende genomische Hybridisierung (BAC aCGH) und Einzelnukleotidpolymorphismus (SNP) eingesetzt.
Other Notes
Verwenden Sie DNA-Dekontaminationsreagens nicht auf Aluminium, Weichmetall oder Dichtungen und Versiegelungen. Dieses Produkt ist nicht als Reaktant vorgesehen. Nicht zu einer Reaktion geben.
Disclaimer
Bei der Handhabung dieses Produkts sollten Handschuhe getragen werden. DNA-Dekontaminationsreagens ist von Natur aus alkalisch und verursacht bei längerem Hautkontakt Irritationen. Im Falle von Kontakt mit den Augen sofort fünfzehn Minuten lang mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken kein Erbrechen einleiten. Viel Wasser verabreichen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3097SMXRPCLKT1P0532
description
for removal of DNA on lab equipment
description
-
description
For 20 cleanings and 2 decontaminations
description
Solution Complete
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Does this solution also removes DNases from lab equipment?
    1 answer
    1. This product, when used properly, will effectively remove DNA and DNase contamination from plastic, stainless steel, and glass laboratory surfaces.