Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1000 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 56,90 |
Über diesen Artikel
€ 56,90
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description with Earle′s Balanced Salts, with non-essential amino acids, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description with Earle′s Balanced Salts, with 25mM HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description with Earle′s salts, with 2.0 mM L-glutamine, with 20.0 mM HEPES, with non-essential amino acids, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| components Earle’s salts (5% CO2): yes | components Earle’s salts (5% CO2): yes | components L-glutamine: 292 mg/L | components Earle’s salts (5% CO2): yes |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-52-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?