Fortfahren mit
51435C
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/stark modifiziert
DMEM/High Modified, with 4500 mg/L dextrose, with 110 mg/L sodium pyruvate, without ferric nitrate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Dulbecco Modifiziertes Eagle-Medium – hoher Glucosegehalt, DME, DMEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,40
1000 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160703
€ 45,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
components
L-glutamine: no
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium has high concentration of amino acids and vitamins.
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) ist eine Modifikation des Basal Medium Eagle (BME) mit vierfacher Konzentration der Aminosäuren und Vitamine. Die ursprüngliche Formulierung enthielt 1000 mg/l Glucose und diente zur Kultivierung von embryonalen Mäusezellen. Seitdem wurde es auf verschiedene Arten modifiziert, um damit Primärkulturen von Mäuse- und Hühnerzellen sowie verschiedene normale und transformierte Zellen kultivieren zu können. Jedes dieser Medien enthält eine andere Kombination von L-Glutamin und Natriumpyruvat. Außerdem wurde die Glucosekonzentration auf 4500 mg/l erhöht, dieses Medium wird als „DMEM/High“ bezeichnet.
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) that contains four-fold concentrations of the amino acids and vitamins. The original formulation contained 1000 mg/L of glucose and was used to culture embryonic mouse cells. Since then, it has been modified in several ways to support primary cultures of mouse and chicken cells, as well as a variety of normal and transformed cells. Each of these media offers a different combination of L-glutamine and sodium pyruvate. Additionally, the glucose levels have been raised to 4500 mg/L, contributing to the name "DMEM/High".
Dulbecco′s modified eagle′s medium/high modified has been used in the characterisation of nanoparticles in cell culture media.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
51441C51449C56499C
description
DMEM/High Modified, with 4500 mg/L dextrose, with 110 mg/L sodium pyruvate, without ferric nitrate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
liquid, sterile-filtered, with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, without sodium pyruvate, suitable for cell culture
description
with 4500 mg/L dextrose, with 110mg/L sodium pyruvate, without L-glutamine, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, with 110 mg/L sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture DME, DMEM, Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium – high Glucose. Use 13.49 g/L See information sheet, 56499C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions.
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
components
L-glutamine: no
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
components
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
components
phenol red: no
glucose: high
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: no
components
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)