Fortfahren mit
59222C
Natriumchlorid -Lösung
5 M
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,20
1000 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
€ 42,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
292.2 g/L sodium chloride, for research or for further manufacturing use
sterility
sterile; sterile-filtered
form
liquid
concentration
5 M
shipped in
ambient
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
Natriumchloridlösung wird als Komponente von 10X-Bindungspuffer für den Glutamatcarboxypeptidase-II(NAALADase)-Assay eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S0817S6546S5150
description
5 M
description
0.85%
description
5 M
description
5 M in H2O, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
description
292.2 g/L sodium chloride, for research or for further manufacturing use
description
-
description
-
description
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
concentration
5 M
concentration
0.83-0.86% NaCl, 0.85%
concentration
5 M
concentration
5 M in H2O
sterility
sterile; sterile-filtered
sterility
-
sterility
0.2 μm filtered
sterility
0.2 μm filtered
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumchlorid -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)