Fortfahren mit
59331C
Dulbeccos Phosphatgepufferte Kochsalzlösung
liquid, sterile-filtered, DPBS Modified 10X, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
Synonym(e):
DPBS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32160703
€ 60,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
Application
Die phosphatgepufferte Kochsalzlösung nach Dulbecco (DPBS) dient zur Verwendung bei der Erhaltung von Säugetierzellen, wo eine chemisch definierte, ausgewogene Salzlösung eine Umgebung bietet, in der die strukturelle und physiologische Integrität der Zellen in vitro erhalten bleibt. DPBS wird häufig als Verdünnungsmittel bei Zellauszählungen, zum Spülen von Zellen und als Puffer bei vielen chromatographischen Verfahren verwendet. Außerdem wird es zum Waschen und Resuspendieren von Zellen während des Dissoziationsprozesses eingesetzt, wo die Anwesenheit von Kalzium und Magnesium die Trypsin-Aktivität hemmen kann. Verwenden Sie für diese Anwendung DPBS Modified, das ohne Calcium- und Magnesiumsalze formuliert ist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D8662D128359321C
description
liquid, sterile-filtered, DPBS Modified 10X, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
description
With MgCl2 and CaCl2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With calcium chloride and magnesium chloride, 10×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
liquid, sterile-filtered, DPBS Modified, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
description
for research or for further manufacturing use
description
-
description
-
description
for research or for further manufacturing use
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)