Fortfahren mit
61755
L-α-Phosphatidylcholin
egg yolk, ~60% (TLC)
Synonym(e):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholin, 3-sn-Phosphatidylcholin, L-α-Lecithin, Azolectin, PC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,70
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 287,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
51321705
EC Number:
232-307-2
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
5209585
€ 90,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
egg yolk
Quality Segment
form
solid
concentration
~60% (TLC)
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Application
  • Epithelial transport and bioavailability of intranasally administered human growth hormone formulated with the absorption enhancers didecanoyl-L-alpha-phosphatidylcholine and alpha-cyclodextrin in rabbits.: Diese Forschungsarbeit untersucht die Bioverfügbarkeit und den epithelialen Transport von intranasal verabreichtem humanem Wachstumshormon und unterstreicht die Rolle von Phosphatidylcholin als Absorptionsverstärker. (Agerholm et al., 1994).
Biochem/physiol Actions
Ein großes strukturelles Phospholipid im Gehirn, das schätzungsweise 15 % der Gesamtlipide enthält; befindet sich hauptsächlich in der grauen Substanz.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4279P2772P5638
description
egg yolk, ~60% (TLC)
description
egg yolk, Type XIII-E, 100 mg/mL in ethanol, solution
description
egg yolk, Type XI-E, 100 mg/mL in chloroform, ≥99%, solution
description
from soybean, Type II-S, 14-29% choline basis
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
soybean
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
solution
form
solution
form
powder or solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-α-Phosphatidylcholin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)