Fortfahren mit
63226
Benzamidin-hydrochlorid 1 M -Lösung
Synonym(e):
Benzamidin-hydrochlorid -Lösung, Additiv Screening-Lösung 37/Kit.-Nr. 78374
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
SMILES string
Cl.NC(=N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2.ClH/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H3,8,9);1H
InChI key
LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)