Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 727,00 |
Über diesen Artikel
€ 727,00
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV absorption
λ: 450 nm±10 nm Amax
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@@H]2C(C)(C)CCC=C2C)C
InChI
1S/C40H56O/c1-30(18-13-20-32(3)23-25-37-34(5)22-15-27-39(37,7)8)16-11-12-17-31(2)19-14-21-33(4)24-26-38-35(6)28-36(41)29-40(38,9)10/h11-14,16-26,36-37,41H,15,27-29H2,1-10H3/b12-11+,18-13+,19-14+,25-23+,26-24+,30-16+,31-17+,32-20+,33-21+/t36-,37+/m1/s1
InChI key
NBZANZVJRKXVBH-NHWXEJKLSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90.0% (HPLC) | description ≥97% (TLC) | description ≥95.0% (HPLC) | description analytical standard |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| UV absorption λ: 450 nm±10 nm Amax | UV absorption - | UV absorption λ: 445-449 nm Amax | UV absorption - |
| λ in hexane (with 2% dichloromethane) | λ - | λ 2 % in methylene chloride (in hexane) | λ - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?