Fortfahren mit
71578
Poly(ethylenglycol)methylether
BioUltra, 500
Synonym(e):
Methoxy-polyethylenglykol, Polyethylenglykol-monomethylether, mPEG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.05 mmHg ( 20 °C)
description
non-ionic
product line
BioUltra
form
paste, viscous liquid (clear)
mol wt
470-530
impurities
insoluble matters, passes filter test, ≤0.005% peroxides (as H2O2)
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
20 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.06, λ: 280 nm Amax: 0.03
functional group
hydroxyl
SMILES string
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
732613732621202509
description
BioUltra, 500
description
average Mn 20,000
description
average Mn 10,000
description
average Mn ~2,000
form
viscous liquid (clear), paste
form
powder or crystals
form
chunks, powder or crystals
form
flakes (or pellets)
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
hydroxyl
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mol wt
470-530
mol wt
average Mn 20,000
mol wt
average Mn 10,000
mol wt
average Mn ~2,000
impurities
≤0.005% peroxides (as H2O2), insoluble matters, passes filter test
impurities
-
impurities
-
impurities
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylenglycol)methylether
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
359.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
182 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. what is the polydispersity of this mPEG?
    1 answer
    1. The polydispersity of this product is tested on a lot-to-lot basis and is listed on the Certificate of Analysis. For example, for lot number BCCH2568, the polydispersity is 1.32 as per the Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/71578-BULK-FBCCH2568.pdf
      Helpful?
  2. Is your product 71578 PEG MME 500 ?
    1 answer
    1. Yes, this product is a PEG MME (poly(ethylene glycol) methyl ether) with a molecular weight of 500 (specified to be 470-530).