Fortfahren mit
71679
Natriumbitartrat Monohydrat
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
L-(+)-Weinsäure Mononatriumsalz, Natriumhydrogentartrat Monohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5NaO6 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-400-9
Beilstein/REAXYS Number:
6099125
MDL number:
eCl@ss:
32160703
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +22±1°, c = 1% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
LLVQEXSQFBTIRD-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71680COMH98DE5096FLUH9AD3C394
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
description
purum p.a., ≥98% (T)
description
-
description
-
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98% (T)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
form
powder or crystals
form
crystals
form
-
form
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumbitartrat Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)