Fortfahren mit
72963
12-(7-Nitrobenzofurazan-4-ylamino)-dodecansäure
suitable for fluorescence
Synonym(e):
12-(7-Nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-ylamino)-dodecansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.42
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
7392043
MDL number:
eCl@ss:
32039090
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 466 nm; λem 530 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C18H26N4O5/c23-16(24)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-13-19-14-11-12-15(22(25)26)18-17(14)20-27-21-18/h11-12,19H,1-10,13H2,(H,23,24)
InChI key
YPOHVKMXKUSZRL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
For probing the ligand binding sites of fatty acid and sterol carrier proteins
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)