Fortfahren mit
73572
L-(−)-Glycerinaldehyd
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
(2S)-2,3-Dihydroxypropanal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.08
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-836-7
Beilstein/REAXYS Number:
1720475
MDL number:
eCl@ss:
32150211
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
optical activity
[α]/D -11.0±3.0°, c = 2 in H2O (after 24 h)
solubility
water: soluble 30 g/L at 18 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)C=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/t3-/m1/s1
InChI key
MNQZXJOMYWMBOU-GSVOUGTGSA-N
Application
  • L-Glyceraldehyde Inhibits Neuroblastoma Cell Growth via a Multi-Modal Mechanism on Metabolism and Signaling.: This research highlights the inhibitory effects of L-Glyceraldehyde on neuroblastoma cell growth, revealing its impact through multiple pathways in metabolism and cell signaling (Forbes M et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
L-(-)-Glyceraldehyde is an important intermediate in carbohydrate metabolism.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)