Fortfahren mit
73743
UV-VIS-detektierbarer IEF-Marker -Lösung
pI 7.0, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
41105336
sterility
0.45 μm filtered
form
solution
concentration
1 mg/mL in 10 mM NaOH
storage temp.
2-8°C
Application
Geeignet als IEF-Marker für die HPCE und für IEF-Gele.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)