Über diesen Artikel
biological source
synthetic
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C42H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m1./s1
InChI key
IUVFCFQZFCOKRC-IPKKNMRRSA-M
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-phospho-rac-(1-Glycerin) Natriumsalz
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?