Fortfahren mit
74563
Imidazol-hydrochlorid pH 7.0; 0.05M – Polyethylenglykol 3350 20% (v/v) -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 31/Kit-Nr. 86684
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352202
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
pH
7.0±0.2 ( in neat)
density
1.03 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)