Fortfahren mit
74717
Octaethylenglykol-monohexadecylether
BioXtra, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
C16E8, Hexadecyl-octaethylenglykolether, Hexadecyloctaglykol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)15(OCH2CH2)8OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
594.86
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6490568
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
mol wt
594.86 g/mol
technique(s)
protein purification: suitable
mp
43-45 °C
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C32H66O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-31-32-41-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33/h33H,2-32H2,1H3
InChI key
YAMTWWUZRPSEMV-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7471674680P8925
description
BioXtra, ≥98.0% (GC)
description
BioXtra, ≥98.0% (TLC)
description
BioXtra, ≥98.0% (GC)
description
≥98% (GC)
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
form
solid
form
crystals
form
solid
form
solid
cation traces
Cu: ≤50 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg
cation traces
Cd: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg
cation traces
-
mp
43-45 °C
mp
-
mp
-
mp
-
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)